1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR15749-1G
APOSOR15749-1GEA 589 EUR
APOSOR15749-1G
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
1-Methylpyrrole-2-carbonyl chloride
Formel: C₆H₆ClNO
Molecular Weight: 143.57 g/mol
Siedepunkt: 84 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD02094021
CAS-Nummer: 26214-68-6
UN: 3265
ADR: 8 II