N-Methyldopamine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1575-1G
APOSOR1575-1GEA 302 EUR
APOSOR1575-1G
N-Methyldopamine hydrochloride 98%
N-Methyldopamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃NO₂·HCl
Schmelzpunkt: 180…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035074
CAS-Nummer: 62-32-8
EINECS: 200-528-3