Ethyl 3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15759-1G
APOSOR15759-1GEA
0
EUR
APOSOR15759-1G
Ethyl 3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl-3,4-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00030365 CAS-Nummer: 938-75-0 |