1-[2-(Benzhydryloxy)ethyl]-1,4-diazepane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[2-(Diphenylmethoxy)ethyl]homopiperazine
OR1581-500MG
APOSOR1581-500MGEA
79.9
EUR
APOSOR1581-500MG
1-[2-(Benzhydryloxy)ethyl]-1,4-diazepane
1-[2-(Benzhydryloxy)ethyl]-1,4-diazepane
Formel:
C₂₀H₂₆N₂O Molecular Weight: 310.44 g/mol Siedepunkt: 183 °C/0.5mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00729027 CAS-Nummer: 150557-09-8 |