4-Allyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1582-1G
APOSOR1582-1GEA 87 EUR
APOSOR1582-1G
4-Allyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol 95+%
4-Allyl-5-(N-tert-butoxycarbonylaminomethyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₁₁H₁₈N₄O₂S
Molecular Weight: 270,351 g/mol
Schmelzpunkt: 150…153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01570690
CAS-Nummer: 306935-46-6