1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15911-1G
APOSOR15911-1GEA
120
EUR
APOSOR15911-1G
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
1,3-Thiazole-4-thiocarboxamide
Formel:
C₄H₄N₂S₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115283 CAS-Nummer: 80653-66-3 |