2-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15916-1G
APOSOR15916-1GEA
36.4
EUR
APOSOR15916-1G
2-Methylthiazole-5-carbaldehyde
2-Methylthiazole-5-carbaldehyde
Formel:
C₅H₅NOS Molecular Weight: 127,1600 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09864617 CAS-Nummer: 1003-60-7 |