Ethyl-3-aminoisonicotinat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 3-amino-4-pyridinecarboxylate, Ethyl 3-Aminoisonicotinate, 3-Aminoisonicotinic acid ethyl ester, Ethyl 3-Aminopyridine-4-carboxylate, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
OR1592-1G
APOSOR1592-1GEA
21.9
EUR
APOSOR1592-1G
Ethyl-3-aminoisonicotinat
Ethyl-3-amino-4-pyridinecarboxylate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788270 CAS-Nummer: 14208-83-4 |