2-Chlor-3-nitro-4-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-2-chloro-3-nitropyridine
OR15937-500MG
APOSOR15937-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR15937-500MG
2-Chlor-3-nitro-4-pyridinamin
2-Chloro-3-nitropyridin-4-amine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Molecular Weight: 173,5572 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368898
CAS-Nummer: 2789-25-5