Methyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
OR15941-1G
APOSOR15941-1GEA
116
EUR
APOSOR15941-1G
Methyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Methyl-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,1200 g/mol Schmelzpunkt: 209…210 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632117 CAS-Nummer: 4774-35-0 |