2-(Aminomethyl)-3-methylfuran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Methylfur-2-yl)methylamine, 3-Methylfurfurylamine
OR15948-50MG
APOSOR15948-50MGEA
21.9
EUR
APOSOR15948-50MG
2-(Aminomethyl)-3-methylfuran 97%
2-(Aminomethyl)-3-methylfuran
Formel:
C₆H₉NO Molecular Weight: 111,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09811371 CAS-Nummer: 388072-09-1 UN: 2733 ADR: 3+8,III |