4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-thiopyran 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-Methyl(tetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methylamine
OR15951-1G
APOSOR15951-1GEA
296
EUR
APOSOR15951-1G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-thiopyran 97%
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-thiopyran
Formel:
C₇H₁₅NS Molecular Weight: 145,266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09879924 CAS-Nummer: 950603-22-2 |