Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxytetrahydro-2H-thiopyran, 4-Carboxythiane, Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic Acid
OR15954-250MG
APOSOR15954-250MGEA
191
EUR
APOSOR15954-250MG
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂S Molecular Weight: 146.207 g/mol Schmelzpunkt: 111…112.5 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09879921 CAS-Nummer: 89489-53-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |