4-Bromothiophene-3-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR15958-1G
APOSOR15958-1GEA
174
EUR
APOSOR15958-1G
4-Bromothiophene-3-carbonyl chloride 97%
4-Bromothiophene-3-carbonyl chloride
Formel:
C₅H₂BrClOS Molecular Weight: 225,491 g/mol Schmelzpunkt: 67,5…69 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08060080 CAS-Nummer: 72899-51-5 UN: 1759 ADR: 8,III |