4-Methylphenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1596-250MG
APOSOR1596-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR1596-250MG
4-Methylphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methylphenylglyoxal hydrate
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166.18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234532 CAS-Nummer: 16208-14-3 |