3-Amino-7-azaindole dihydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine dihydrochloride, 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine dihydrochloride
OR15982-250MG
APOSOR15982-250MGEA 236 EUR
APOSOR15982-250MG
3-Amino-7-azaindole dihydrochloride 95+%
3-Amino-7-azaindole dihydrochloride
Formel: C₇H₇N₃·2ClH
Schmelzpunkt: 253 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11035725
CAS-Nummer: 100960-08-5