1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR15989-1G
OR15989-5G
OR15989-25G
APOSOR15989-1GEA
21.9
EUR
APOSOR15989-1G
APOSOR15989-5G
APOSOR15989-25G
1-Hydroxy-1-cyclopropanecarboxylic acid 98%
Formel:
C₄H₆O₃ Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010797 CAS-Nummer: 17994-25-1 |