1-(Aminomethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, 1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, tert-Butyl (3-azabicyclo[3.1.0]hexan-1-ylmethyl)carbamate, tert-Butyl [(3-azabicyclo[3.1.0]hex-1-yl)methyl]carbamate
OR16003-1G
APOSOR16003-1GEA
337
EUR
APOSOR16003-1G
1-(Aminomethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, 1-BOC protected
1-(Aminomethyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane, 1-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11035741 CAS-Nummer: 134574-96-2 |