2-Methylpiperazine, N1-CBZ protected 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate
OR16019-1G
APOSOR16019-1GEA 261 EUR
APOSOR16019-1G
2-Methylpiperazine, N1-CBZ protected 96%
2-Methylpiperazine, N1-CBZ protected
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115058
CAS-Nummer: 444666-46-0