4-Nitrophenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR1604-10G
APOSOR1604-10GEA
243
EUR
APOSOR1604-10G
4-Nitrophenylglyoxal hydrate 95%
4-Nitrophenylglyoxal hydrate
Formel:
C₈H₅NO₄·H₂O Molecular Weight: 197.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07776822 CAS-Nummer: 4996-22-9 |