1-Pyrimidin-2-ylethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16083-1G
APOSOR16083-1GEA 24.8 EUR
APOSOR16083-1G
1-Pyrimidin-2-ylethanone 97%
1-Pyrimidin-2-ylethanone
Formel: C₆H₆N₂O
Schmelzpunkt: 52…53 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08361636
CAS-Nummer: 53342-27-1