4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16087-1G
APOSOR16087-1GEA
21.9
EUR
APOSOR16087-1G
4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoic acid
4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoic acid
Formel:
C₁₇H₁₄N₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11521324 CAS-Nummer: 641569-94-0 |