4-(Dimethylamino)phenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N,N-Dimethyl-4-(oxoacetyl)aniline hydrate, [4-(Dimethylamino)phenyl](oxo)acetaldehyde hydrate
OR1612-150MG
APOSOR1612-150MGEA
65.4
EUR
APOSOR1612-150MG
4-(Dimethylamino)phenylglyoxal hydrate 95%
4-(Dimethylamino)phenylglyoxal hydrate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂·H₂O Molecular Weight: 195.215 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234649 CAS-Nummer: 1171790-84-3 |