2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR16148-1G
APOSOR16148-1GEA
0
EUR
APOSOR16148-1G
2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)benzoic acid
2-(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022590 CAS-Nummer: 80022-74-8 |