5-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16152-1G
APOSOR16152-1GEA 132 EUR
APOSOR16152-1G
5-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
5-Nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-one
Formel: C₈H₆N₂O₄
Molecular Weight: 194,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100144
CAS-Nummer: 132522-81-7