3-(3-Nitrophenyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Thien-3-yl)nitrobenzene
OR16154-1G
APOSOR16154-1GEA
0
EUR
APOSOR16154-1G
3-(3-Nitrophenyl)thiophene
3-(3-Nitrophenyl)thiophene
Formel:
C₁₀H₇NO₂S Molecular Weight: 205.233 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11109509 CAS-Nummer: 30011-95-1 |