N-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[(2-Chloroethyl)carbamoyl]-1H-pyrazole, 1-{[(2-Chloroethyl)amino]carbonyl}-1H-pyrazole
OR16157-1G
APOSOR16157-1GEA
60.9
EUR
APOSOR16157-1G
N-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
N-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole-1-carboxamide
Formel:
C₆H₈ClN₃O Molecular Weight: 173,6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109511 CAS-Nummer: 1209343-75-8 |