1-(2-Chloroethyl)-3-(7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-{[(2-Chloroethyl)carbamoyl]amino}-2,3-dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-indene
OR16158-1G
APOSOR16158-1GEA 105 EUR
APOSOR16158-1G
1-(2-Chloroethyl)-3-(7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)urea
Formel: C₁₇H₂₄ClN₃O₃
Molecular Weight: 353,844 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109512
CAS-Nummer: 1211016-69-1