1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2,3-Dihydro-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethyl-1H-inden-5-yl)imidazolidin-2-one
OR16160-1G
APOSOR16160-1GEA 232 EUR
APOSOR16160-1G
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
1-(7-Nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindan-5-yl)imidazolidin-2-one
Formel: C₁₇H₂₃N₃O₃
Molecular Weight: 317,383 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109514
CAS-Nummer: 1209101-05-2