7-Chloro-8-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR16164-1G
APOSOR16164-1GEA
0
EUR
APOSOR16164-1G
7-Chloro-8-methylquinoline
7-Chloro-8-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClN Schmelzpunkt: 45…47 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09743893 CAS-Nummer: 78941-93-2 |