3-Chlorophenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1625-250MG
APOSOR1625-250MGEA
0
EUR
APOSOR1625-250MG
3-Chlorophenylglyoxal hydrate 95%
3-Chlorophenylglyoxal hydrate
Formel:
C₈H₅ClO₂·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705874 CAS-Nummer: 177288-16-3 |