Acetamid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethanamid, Essigsäureamid
OR16407-100G
APOSOR16407-100GEA 21.9 EUR
APOSOR16407-100G
Acetamid 95%
Acetamid
Formel: C₂H₅NO
Molecular Weight: 59,07 g/mol
Siedepunkt: 221 °C
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Dichte: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008023
CAS-Nummer: 60-35-5
EINECS: 200-473-5