2-(2-Aminophenyl)ethanol 96%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 2-(2-Aminophenyl)ethylalkohol, 2-Aminophenethylalkohol

OR16408-100G
APOSOR16408-100GEA 102 EUR
APOSOR16408-100G
2-(2-Aminophenyl)ethanol 96%
2-(2-Aminophenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 147…148 °C/3,5mmHg
Dichte: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007754
CAS-Nummer: 5339-85-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR