(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen, (2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propionic acid, R-Naproxen, 2-[(1R)-1-Carboxyethyl]-6-methoxynaphthalene
OR16409-5G
APOSOR16409-5GEA
121
EUR
APOSOR16409-5G
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₄H₁₄O₃ Molecular Weight: 230.259 g/mol Schmelzpunkt: 156…158 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00870716 CAS-Nummer: 23979-41-1 EINECS: 245-966-6 UN: 2811 ADR: 6.1 III |