1,2-Dichlor-2-methylpropan 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR16427-25G OR16427-5G
APOSOR16427-25GEA 654 EUR
APOSOR16427-25G APOSOR16427-5G
1,2-Dichlor-2-methylpropan 97%
1,2-Dichloro-2-methylpropane
Formel: C₄H₈Cl₂
Siedepunkt: 105…106 °C
Dichte: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00000817
CAS-Nummer: 594-37-6
EINECS: 209-837-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR