3-Nitroisonicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16446-1G
APOSOR16446-1GEA
0
EUR
APOSOR16446-1G
3-Nitroisonicotinic acid
3-Nitroisonicotinic acid
Formel:
C6H4N2O4 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114244 CAS-Nummer: 59290-82-3 |