2,6-Dimethylnicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16447-1G
APOSOR16447-1GEA
71.2
EUR
APOSOR16447-1G
2,6-Dimethylnicotinic acid 98%
2,6-Dimethylnicotinic acid
Formel:
C₈H₉NO₂ Schmelzpunkt: 168…169 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738677 CAS-Nummer: 5860-71-9 |