1,1-Dimethylpropargylamine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR16455-25G
APOSOR16455-25GEA 0 EUR
APOSOR16455-25G
1,1-Dimethylpropargylamine
1,1-Dimethylpropargylamine
Formel: C₅H₉N
Siedepunkt: 79…80 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008052
CAS-Nummer: 2978-58-7
EINECS: 221-029-7
UN: 2733
ADR: 3+8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR