4-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1646-1G
APOSOR1646-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1646-1G
4-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde 95%
4-(Piperidin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₅NO
Molecular Weight: 189,2500 g/mol
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00778395
CAS-Nummer: 10338-57-5