5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR16462-500MG
APOSOR16462-500MGEA 116 EUR
APOSOR16462-500MG
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163.22 g/mol
Schmelzpunkt: 115…117 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846194
CAS-Nummer: 269726-49-0