Dibromoisocyanuric acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR16500-25G
OR16500-5G
OR16500-1G
APOSOR16500-25GEA
244
EUR
APOSOR16500-25G
APOSOR16500-5G
APOSOR16500-1G
Dibromoisocyanuric acid
Dibromoisocyanuric acid
Formel:
C₃HBr₂N₃O₃ Schmelzpunkt: 309 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00463941 CAS-Nummer: 15114-43-9 UN: 3085 ADR: 5.1+8,II |