5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-3-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR16540-250MG
APOSOR16540-250MGEA
33.5
EUR
APOSOR16540-250MG
5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-3-boronic acid, pinacol ester
5-[(Morpholin-4-yl)methyl]thiophene-3-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₄BNO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11841079 CAS-Nummer: 364794-85-4 UN: 3259 ADR: 8,III |