5-Methyl-2-pyrazinamin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-methylpyrazine
OR16560-1G
APOSOR16560-1GEA 31.9 EUR
APOSOR16560-1G
5-Methyl-2-pyrazinamin
5-Methylpyrazin-2-amine
Formel: C5H7N3
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08437664
CAS-Nummer: 5521-58-4