Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16566-1G OR16566-250MG OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA 301 EUR
APOSOR16566-1G APOSOR16566-250MG APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Formel: C₅H₇ClO₂
Siedepunkt: 75…76 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656696
CAS-Nummer: 69595-02-4
UN: 3265
ADR: 8,II