Isoquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR16580-25G
APOSOR16580-25GEA
219
EUR
APOSOR16580-25G
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Isoquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,1681 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075137 CAS-Nummer: 6624-49-3 |