Benzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 87 EUR
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Benzylamin 98%
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 183…185 °C
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,III