Benzothiazol-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxybenzothiazole
OR16606-100G
APOSOR16606-100GEA 97.3 EUR
APOSOR16606-100G
Benzothiazol-2-ol 98%
Benzothiazol-2-ol
Formel: C₇H₅NOS
Molecular Weight: 151,18 g/mol
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022868
CAS-Nummer: 934-34-9