4-Methoxybenzyl bromide, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 0 EUR
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, technische Qualität
4-Methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₉BrO
Siedepunkt: 91 °C (1 mm Hg)
Dichte: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00800380
CAS-Nummer: 2746-25-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR