(2-Benzyloxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1661-1G
APOSOR1661-1GEA 0 EUR
APOSOR1661-1G
(2-Benzyloxyphenyl)essigsäure
(2-Benzyloxyphenyl)essigsäure
Formel: C₆H₅CH₂OC₆H₄CH₂COOH
Schmelzpunkt: 96…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016822
CAS-Nummer: 22047-88-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III