2-Amino-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid, (2-Aminopyrimidin-5-yl)boronic acid
OR16625-1G
APOSOR16625-1GEA
50.9
EUR
APOSOR16625-1G
2-Amino-5-pyrimidinboronsäure
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₄H₆BN₃O₂ Molecular Weight: 138,92 g/mol Schmelzpunkt: 206…211 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07375147 CAS-Nummer: 936250-22-5 |